H-L-Dap(boc)-OMe·HCl
Proveedor: Apollo Scientific
BIBA1021-1G BIBA1021-5G
APOSBIBA1021-1GEA 102 EUR
APOSBIBA1021-1G APOSBIBA1021-5G
H-L-Dap(boc)-OMe·HCl
H-L-Dap(boc)-OMe·HCl
Formula: C₉H₁₉ClN₂O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00798684
Núm. CAS: 114559-25-0