L-4-Benzoylphenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-2-Amino-3-(4-benzoylphenyl)propanoic acid, H-Bpa-OH, H-p-Bz-Phe-OH, H-Phe(4-Bz)-OH
BIBA1027-1G BIBA1027-5G BIBA1027-10G
APOSBIBA1027-1GEA 139 EUR
APOSBIBA1027-1G APOSBIBA1027-5G APOSBIBA1027-10G
L-4-Benzoylphenylalanine
L-4-Benzoylphenylalanine
Formula: C₁₆H₁₅NO₃
MW: 269.3 g/mol
Pto. de fusión: 180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00238102
Núm. CAS: 104504-45-2