Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid DCHA ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Boc-AEEA.DCHA, Dicyclohexylamine 2,2-dimethyl-4-oxo-3,8,11-trioxa-5-azatridecan-13-oate
BIBP1014-1G BIBP1014-5G
APOSBIBP1014-1GEA 130 EUR
APOSBIBP1014-1G APOSBIBP1014-5G
Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid DCHA ≥98%
Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid DCHA
Formula: C₂₃H₄₄N₂O₆
MW: 444,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06796877
Núm. CAS: 560088-79-1