tert-Butyl-2-aminoethyl(ethyl)carbamate hydrochloride ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
BIBP1037-1G BIBP1037-5G
APOSBIBP1037-1GEA 119 EUR
APOSBIBP1037-1G APOSBIBP1037-5G
tert-Butyl-2-aminoethyl(ethyl)carbamate hydrochloride ≥99%
tert-Butyl-2-aminoethyl(ethyl)carbamate hydrochloride
Formula: C₉H₂₁ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06796900
Núm. CAS: 1001020-32-1