Fmoc-3-(aminooxy)acetic acid ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Fmoc-Aoa, Fmoc-Aoa-OH
BIBP1076-500MG
APOSBIBP1076-500MGEA 66.7 EUR
APOSBIBP1076-500MG
Fmoc-3-(aminooxy)acetic acid ≥98%
Fmoc-3-(aminooxy)acetic acid
Formula: C₁₇H₁₅NO₅
MW: 313,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01076133
Núm. CAS: 123106-21-8