Fmoc-L-Lys(N3)-OH ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
BIBP1082-250MG BIBP1082-1G BIBP1082-5G
APOSBIBP1082-250MGEA 123 EUR
APOSBIBP1082-250MG APOSBIBP1082-1G APOSBIBP1082-5G
Fmoc-L-Lys(N3)-OH ≥98%
Fmoc-L-Lys(N3)-OH
Formula: C₂₁H₂₂N₄O₄
MW: 394,431 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13182319
Núm. CAS: 159610-89-6