Dicyclohexylamine-3-oxo-1-phenyl-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oate ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Z-AEEAc-OH·DCHA
BIBP1097-1G BIBP1097-5G
APOSBIBP1097-1GEA 130 EUR
APOSBIBP1097-1G APOSBIBP1097-5G
Dicyclohexylamine-3-oxo-1-phenyl-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oate ≥99%
Dicyclohexylamine-3-oxo-1-phenyl-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oate
Formula: C₂₆H₄₂N₂O₆
MW: 478,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264375
Núm. CAS: 560088-84-8