Bafilomycin B1
Proveedor: Apollo Scientific
BIBR1013-1MG BIBR1013-5MG
APOSBIBR1013-1MGEA 236 EUR
APOSBIBR1013-1MG APOSBIBR1013-5MG
Bafilomycin B1
Bafilomycin B1
Formula: C₄₄H₆₅NO₁₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00242671
Núm. CAS: 88899-56-3