Piericidin A
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-((2E,5E,7E,9R,10R,11E)-10-Hydroxy-3,7,9,11-tetramethyltrideca-2,5,7,11-tetraen-1-yl)-5,6-dimethoxy-3-methylpyridin-4-ol, SN 198E, Piericidin A ethanol solution, IT 143D, Shaoguanmycin B, Piericidin A1, MT 1882-I
BIBR1077-1MG BIBR1077-5MG
APOSBIBR1077-1MGEA 203 EUR
APOSBIBR1077-1MG APOSBIBR1077-5MG
Piericidin A
Piericidin A
Formula: C₂₅H₃₇NO₄
MW: 415,6 g/mol
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01677956
Núm. CAS: 2738-64-9