Cefazolin sodium salt
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodium (6R,7R)-7-(2-(1H-tetrazol-1-yl)acetamido)-3-(((5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
BIC0101-1G BIC0101-5G
APOSBIC0101-1GEA 52.2 EUR
APOSBIC0101-1G APOSBIC0101-5G
Cefazolin sodium salt
Cefazolin sodium salt
Formula: C₁₄H₁₄N₈NaO₄S₃
Pto. de fusión: 170…172 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00056883
Núm. CAS: 27164-46-1
EINECS: 248-278-4