Cephradine, hidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIC0102-25G BIC0102-50G
APOSBIC0102-25GEA 497 EUR
APOSBIC0102-25G APOSBIC0102-50G
Cephradine, hidrato
Cephradine
Formula: C₁₆H₁₉N₃O₄S.xH₂O
MW: 349.405 g/mol (anhy)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01743037
Núm. CAS: 38821-53-3