Cefotetan disodium salt
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BIC0105-1G BIC0105-5G
APOSBIC0105-1GEA 203 EUR
APOSBIC0105-1G APOSBIC0105-5G
Cefotetan disodium salt
Cefotetan disodium salt
Formula: C₁₇H₁₅N₇Na₂O₈S₄
Pto. de fusión: 173…178 °C
Densidad: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00941449
Núm. CAS: 74356-00-6