Cefotaxime sodium salt
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodium (6R,7R)-3-(acetoxymethyl)-7-((Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Cefotaxime sodium
BIC0111-25G BIC0111-5G BIC0111-100G
APOSBIC0111-25GEA 132 EUR
APOSBIC0111-25G APOSBIC0111-5G APOSBIC0111-100G
Cefotaxime sodium salt
Cefotaxime sodium salt
Cefotaxime is an inhibitor of bacterial cell wall synthesis.
Formula: C₁₆H₁₇N₅O₇S₂
MW: 477.44 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00079073
Núm. CAS: 64485-93-4
EINECS: 264-915-9