Cefsulodin sodium salt
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cefsulodin sodium, Sodium (6R,7R)-3-((4-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)methyl)-8-oxo-7-((R)-2-phenyl-2-sulphonatoacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Sulcephalosporin
BIC0112-500MG BIC0112-250MG
APOSBIC0112-500MGEA 105 EUR
APOSBIC0112-500MG APOSBIC0112-250MG
Cefsulodin sodium salt
Cefsulodin sodium salt
Formula: C₂₂H₁₉N₄NaO₈S₂
MW: 554,524 g/mol
Pto. de fusión: 175 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07793338
Núm. CAS: 52152-93-9
EINECS: 257-692-4