Cloramfenicol ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Chloromycetin®, Tega-Cetin, (R,R)-Chloramphenicol
BIC0113-100G BIC0113-250G
APOSBIC0113-100GEA 190 EUR
APOSBIC0113-100G APOSBIC0113-250G
Cloramfenicol ≥99%
Cloramfenicol
Bacteriostatic antibiotic with activity against gram-positive and gram-negative bacteria.
  • Cell culture tested
Formula: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
MW: 323.13 g/mol
Pto. Ebullición: 645
Pto. de fusión: 148…152 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00078159
Núm. CAS: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Índice Merck: 13,02087