Bromuro de tetradeciltrimetilamonio BP
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Bromuro de tetradonio, TTAB, Dynamin Inhibitor II
BIC0114-100G BIC0114-500G
APOSBIC0114-100GEA 49.3 EUR
APOSBIC0114-100G APOSBIC0114-500G
Bromuro de tetradeciltrimetilamonio BP
Bromuro de tetradeciltrimetilamonio
Formula: C₁₇H₃₈BrN
MW: 336,394 g/mol
Pto. de fusión: 245…250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011770
Núm. CAS: 1119-97-7
UN: 3263
ADR: 8,II