D-cicloserina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIC0119-25G BIC0119-5G BIC0119-100G
APOSBIC0119-25GEA 102 EUR
APOSBIC0119-25G APOSBIC0119-5G APOSBIC0119-100G
D-cicloserina
D-Cicloserina
Cycloserine interferes with the bacterial cell wall synthesis by competing with D-Alanine for incorporation into the cell wall.
Formula: C₃H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 145…147 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005353
Núm. CAS: 68-41-7
EINECS: 200-688-4