CHAPSO ≥99.0%, grado ultrapuro
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxypropanesulphonate), CHAPSO
BIC0121-1G BIC0121-5G
APOSBIC0121-1GEA 43.5 EUR
APOSBIC0121-1G APOSBIC0121-5G
CHAPSO ≥99.0%, grado ultrapuro
CHAPSO
A non denaturing zwitterionic detergent similar to CHAPS(BIMB1085) with increased solubility.
Formula: C₃₂H₅₈N₂O₈S
MW: 630.89 g/mol
Pto. de fusión: 184…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 82473-24-3