Chaetocin
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3S,3′S,5aR,5′aR,10bR,10′bR,11aS,11′aS)-2,2′,3,3′,5a,5′a,6,6′-Octahydro-3,3′-bis(hydroxymethyl)-2,2′-dimethyl[10b,10′b(11H,11′H)-bi-3,11a-epidithio-11aH-pyrazino[1′,2′:1,5]pyrrolo[2,3-b]indole]-1,1′,4,4′-tetrone
BIC0128-1MG BIC0128-5MG
APOSBIC0128-1MGEA 71.2 EUR
APOSBIC0128-1MG APOSBIC0128-5MG
Chaetocin
Chaetocin
Source: From Chaetomium sp.
Formula: C₃₀H₂₈N₆O₆S₄
MW: 696.839 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00133163
Núm. CAS: 28097-03-2