Carbamazepine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BIC0130-100G BIC0130-250G BIC0130-25G BIC0130-2KG
APOSBIC0130-100GEA 197 EUR
APOSBIC0130-100G APOSBIC0130-250G APOSBIC0130-25G APOSBIC0130-2KG
Carbamazepine
Carbamazepine
Formula: C₁₅H₁₂N₂O
Pto. de fusión: 191…192 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005073
Núm. CAS: 298-46-4
EINECS: 206-062-7