1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIC0279-25G BIC0279-5G BIC0279-100G
APOSBIC0279-25GEA 55.1 EUR
APOSBIC0279-25G APOSBIC0279-5G APOSBIC0279-100G
1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea
1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea
  • Plant tissue culture tested
Formula: C₁₂H₁₀ClN₃O
Pto. de fusión: 165…172 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00059898
Núm. CAS: 68157-60-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III