Cloruro de colina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIC0605-100G BIC0605-1KG BIC0605-500G
APOSBIC0605-100GEA 26.1 EUR
APOSBIC0605-100G APOSBIC0605-1KG APOSBIC0605-500G
Cloruro de colina
Cloruro de colina
Formula: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
Pto. de fusión: 302…305 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011721
Núm. CAS: 67-48-1
EINECS: 200-655-4