L(-)-Cistina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (H-Cys-OH)2
BIC0670-100G BIC0670-1KG
APOSBIC0670-100GEA 43.5 EUR
APOSBIC0670-100G APOSBIC0670-1KG
L(-)-Cistina
L(-)-Cistina
Formula: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
MW: 240.3 g/mol
Pto. Ebullición: 428
Pto. de fusión: >240 °C
Densidad: 1.68 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064228
Núm. CAS: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Índice Merck: 13,02811