L-Cisteína clorhidrato anhidro monohidrato 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-(+)-Cisteína, clorhidrato monohidrato, H-Cys-OH.HCl.H2O
BIC0706-100G BIC0706-1KG BIC0706-500G
APOSBIC0706-100GEA 26.1 EUR
APOSBIC0706-100G APOSBIC0706-1KG APOSBIC0706-500G
L-Cisteína clorhidrato anhidro monohidrato 99+%
L(+)-Cisteína, clorhidrato monohidrato
USP, Ph.Eur.
Formula: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
MW: 175.64 g/mol
Pto. de fusión: 175…178 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065606
Núm. CAS: 7048-04-6
EINECS: 200-157-7
Índice Merck: 13,02810