L-Cisteína clorhidrato anhidro
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-Cys-OH.HCl, (R)-(+)-Cisteína, clorhidrato
BIC0707-1KG BIC0707-500G
APOSBIC0707-1KGEA 92.8 EUR
APOSBIC0707-1KG APOSBIC0707-500G
L-Cisteína clorhidrato anhidro
L(+)-Cisteína, clorhidrato
Formula: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl
MW: 157.62 g/mol
Pto. de fusión: 175
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064553
Núm. CAS: 52-89-1
EINECS: 200-157-7
Índice Merck: 13,02810