L(+)-Cisteína
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-Cys-OH, (R)-(+)-Cisteína
BIC0709-100G BIC0709-1KG BIC0709-250G
APOSBIC0709-100GEA 21.9 EUR
APOSBIC0709-100G APOSBIC0709-1KG APOSBIC0709-250G
L(+)-Cisteína
L(+)-Cisteína
Formula: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 121,16 g/mol
Pto. de fusión: 240 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064306
Núm. CAS: 52-90-4