Citosina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Aminopyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-2-pyrimidinol
BIC0713-500G BIC0713-1KG
APOSBIC0713-500GEA 49.5 EUR
APOSBIC0713-500G APOSBIC0713-1KG
Citosina
Citosina
Formula: C₄H₅N₃O
MW: 111,1 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006034
Núm. CAS: 71-30-7
EINECS: 200-749-5