Calcimycin (A23187)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Calcium Ionophore A23187, Calcium Ionophore III, Antibiotic A23187
BIC1006-10MG BIC1006-5MG
APOSBIC1006-10MGEA 236 EUR
APOSBIC1006-10MG APOSBIC1006-5MG
Calcimycin (A23187)
Calcimycin (A23187)
Calcium ionophore.
Formula: C₂₉H₃₇N₃O₆
MW: 523,63 g/mol
Pto. de fusión: 186 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00151202
Núm. CAS: 52665-69-7
EINECS: 258-084-1