Chelerythrine chloride
Proveedor: Apollo Scientific
BIC1008-50MG BIC1008-100MG BIC1008-500MG
APOSBIC1008-50MGEA 109 EUR
APOSBIC1008-50MG APOSBIC1008-100MG APOSBIC1008-500MG
Chelerythrine chloride
Chelerythrine chloride
Formula: C₂₁H₁₈ClNO₄
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00060717
Núm. CAS: 3895-92-9