Citrinin
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BIC1010-10MG BIC1010-5MG
APOSBIC1010-10MGEA 451 EUR
APOSBIC1010-10MG APOSBIC1010-5MG
Citrinin
Citrinin
Formula: C₁₃H₁₄O₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006912
Núm. CAS: 518-75-2
EINECS: 208-257-2
UN: 3462
ADR: 6.1,III