Cyclopiazonic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BIC1012-5MG BIC1012-10MG BIC1012-25MG
APOSBIC1012-5MGEA 109 EUR
APOSBIC1012-5MG APOSBIC1012-10MG APOSBIC1012-25MG
Cyclopiazonic acid
Cyclopiazonic acid
Formula: C₂₀H₂₀N₂O₃
MW: 336.391 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00167445
Núm. CAS: 18172-33-3
UN: 2811
ADR: 6.1 II