Citocalasina A
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BIC1013-10MG BIC1013-1MG BIC1013-5MG
APOSBIC1013-10MGEA 725 EUR
APOSBIC1013-10MG APOSBIC1013-1MG APOSBIC1013-5MG
Citocalasina A
Citocalasina A
Oxidised analog of cytochalasin B (BIC1014).
Formula: C₂₉H₃₅NO₅
Pto. de fusión: 193…195 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005935
Núm. CAS: 14110-64-6
UN: 1544
ADR: 6.1,II