Citocalasina B
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BIC1014-10MG BIC1014-5MG BIC1014-1MG
APOSBIC1014-10MGEA 386 EUR
APOSBIC1014-10MG APOSBIC1014-5MG APOSBIC1014-1MG
Citocalasina B
Citocalasina B
Inhibits glucose transport.
Formula: C₂₉H₃₇NO₅
Pto. de fusión: 215…223 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00077704
Núm. CAS: 14930-96-2
EINECS: 239-000-2
UN: 1544
ADR: 6.1,II