Citocalasina D
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 7(S),18(R)-Dihydroxy-16(S),18-dimethyl-10-phenyl[11]cytochalasa-6(12),13(E),19(E)-triene-1,17-dione 21(R)-acetate
BIC1016-1MG BIC1016-5MG
APOSBIC1016-1MGEA 219 EUR
APOSBIC1016-1MG APOSBIC1016-5MG
Citocalasina D
Citocalasina D
Formula: C₃₀H₃₇NO₆
MW: 507.63 g/mol
Pto. de fusión: 260…267 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00077706
Núm. CAS: 22144-77-0
EINECS: 244-804-1
UN: 1544
ADR: 6.1 II