Citocalasina E
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BIC1017-10MG BIC1017-1MG BIC1017-5MG
APOSBIC1017-10MGEA 725 EUR
APOSBIC1017-10MG APOSBIC1017-1MG APOSBIC1017-5MG
Citocalasina E
Citocalasina E
Formula: C₂₈H₃₃NO₇
Pto. de fusión: 206 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 36011-19-5
EINECS: 252-835-7
UN: 1544
ADR: 6.1,II