coelenterazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: CLZN
BIC1018-1MG BIC1018-5MG
APOSBIC1018-1MGEA 139 EUR
APOSBIC1018-1MG APOSBIC1018-5MG
coelenterazine
Coelenterazine
Formula: C₂₆H₂₁N₃O₃
MW: 423.472 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00467176
Núm. CAS: 55779-48-1