Coelenterazine h
Proveedor: Apollo Scientific
BIC1028-1MG BIC1028-5MG
APOSBIC1028-1MGEA 0 EUR
APOSBIC1028-1MG APOSBIC1028-5MG
Coelenterazine h
Coelenterazine h
Formula: C₂₆H₂₁N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798394
Núm. CAS: 50909-86-9