Cefoperazone sodium salt
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cefoneg, Cefosint
BIC1033-25G BIC1033-5G
APOSBIC1033-25GEA 270 EUR
APOSBIC1033-25G APOSBIC1033-5G
Cefoperazone sodium salt
Cefoperazone sodium salt
Formula: C₂₅H₂₆N₉NaO₈S₂
MW: 667.648 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07793331
Núm. CAS: 62893-20-3