2-(Phosphonooxy)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIC1059-1G BIC1059-5G
APOSBIC1059-1GEA 75.4 EUR
APOSBIC1059-1G APOSBIC1059-5G
2-(Phosphonooxy)benzoic acid
2-(Phosphonooxy)benzoic acid
Formula: C₇H₇O₆P
Pto. de fusión: 162 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00042645
Núm. CAS: 6064-83-1
EINECS: 227-993-5