5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)]
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: CFDA-SE, CFSE, Carboxyfluorescein diacetate succinimidyl ester, 5(6)-CFDA N-succinmidyl ester, 5(6)-Carboxyfluorescein diacetate succinimidyl ester, 5(6)-CFDA SE
BIC1063-100MG BIC1063-50MG
APOSBIC1063-100MGEA 386 EUR
APOSBIC1063-100MG APOSBIC1063-50MG
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)]
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)]
Formula: C₂₉H₁₉NO₁₁
MW: 557.467 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00037466
Núm. CAS: 150347-59-4