5(6)-Carboxyfluorescein diacetate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: CFDA, 5(6)-Carboxy-di-O-acetylfluorescein, 5(6)-CFDA
BIC1066-100MG BIC1066-250MG
APOSBIC1066-100MGEA 284 EUR
APOSBIC1066-100MG APOSBIC1066-250MG
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate
Formula: C₂₅H₁₆O₉
MW: 460.39 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00467494
Núm. CAS: 124387-19-5