5(6)-Carboxyfluorescein
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIC1073-500MG BIC1073-5G
APOSBIC1073-500MGEA 27.7 EUR
APOSBIC1073-500MG APOSBIC1073-5G
5(6)-Carboxyfluorescein
5(6)-Carboxyfluorescein
Formula: C₄₂H₂₄O₁₄
Pto. de fusión: 275 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151081
Núm. CAS: 72088-94-9
EINECS: 276-331-1