L(+)-Citrulina 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-Cit-OH
BIC1342-25G BIC1342-100G
APOSBIC1342-25GEA 21.9 EUR
APOSBIC1342-25G APOSBIC1342-100G
L(+)-Citrulina 99+%
L(+)-Citrulina
Formula: C₆H₁₃N₃O₃
Pto. de fusión: 212…214 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064397
Núm. CAS: 372-75-8
EINECS: 206-759-6