CAPSO (Ácido 3-(ciclohexilamino)-2-hidroxipropanosulfónico) ≥97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid
BIC1469-100G
BIC1469-500G
APOSBIC1469-100GEA
87
EUR
APOSBIC1469-100G
APOSBIC1469-500G
CAPSO (Ácido 3-(ciclohexilamino)-2-hidroxipropanosulfónico) ≥97%
CAPSO (Ácido 3-(ciclohexilamino)-2-hidroxipropanosulfónico)
Biological buffer - useful range 8.9-10.3
- Forms a clear colourless solution in water (10%)
US Patent No. 4,246,194 (To Research Organics)
Formula:
C₉H₁₉NO₄S Pto. de fusión: 270…274 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041778 Núm. CAS: 73463-39-5 |