Citidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
BIC2010-10G BIC2010-250G BIC2010-50G
APOSBIC2010-10GEA 21.9 EUR
APOSBIC2010-10G APOSBIC2010-250G APOSBIC2010-50G
Citidina
Citidina
Formula: C₉H₁₃N₃O₅
MW: 243,22 g/mol
Pto. de fusión: 210…220 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006545
Núm. CAS: 65-46-3