Azul brillante Coomassie G-250
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Hidrogeno(etil)[4-[4'-[etil(m-sulfonatobencil)amino]-4-(p-etoxianilino)-2'-metilbencidrilen]-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-iliden](m-sulfonatobencil)amonio sal de monosodio
BIC3480-100G BIC3480-25G
APOSBIC3480-100GEA 139 EUR
APOSBIC3480-100G APOSBIC3480-25G
Azul brillante Coomassie G-250
Azul brillante Coomassie G-250
C.I. 42655
Formula: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
MW: 854,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078482
Núm. CAS: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4