Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIC5002-1G BIC5002-250MG BIC5002-5G BIC5002-10G
APOSBIC5002-1GEA 0 EUR
APOSBIC5002-1G APOSBIC5002-250MG APOSBIC5002-5G APOSBIC5002-10G
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2)
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2)
Formula: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₄P₃
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00078193
Núm. CAS: 36051-68-0