Coenzyme A trilithium salt
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIC7401-100MG BIC7401-500MG
APOSBIC7401-100MGEA 179 EUR
APOSBIC7401-100MG APOSBIC7401-500MG
Coenzyme A trilithium salt
Coenzyme A trilithium salt
Formula: C₂₁H₃₃N₇O₁₆P₃SLi₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00075848
Núm. CAS: 18439-24-2
EINECS: 242-317-9