1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
BIC8500-5G
BIC8500-100G
BIC8500-25G
APOSBIC8500-5GEA
26.1
EUR
APOSBIC8500-5G
APOSBIC8500-100G
APOSBIC8500-25G
1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona 98%
1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona
Formula:
C₂₁H₂₀O₆ MW: 368.39 g/mol Pto. de fusión: 175 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00008365 Núm. CAS: 458-37-7 EINECS: 207-280-5 |