MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: MBS
BICL202-100MG BICL202-250MG
APOSBICL202-100MGEA 21.9 EUR
APOSBICL202-100MG APOSBICL202-250MG
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate)
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate)
Primary amine reactive -Sulphhydryl reactive. Protein conjugation Hapten carrier Protein conjugation
Formula: C₁₅H₁₀N₂O₆
MW: 314.25 g/mol
Pto. de fusión: 175…177 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005514
Núm. CAS: 58626-38-3